Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras con la codificación de barras Auto-ID
78.74€ - 213.00€
Código de producto | Marca | temp | Tipo | Método | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Tipo | Método | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11792188
|
Thermo Scientific™
AC4004 |
De 0,2 a 1,5 mg/l N | Nitrato | Reducción con cadmio |
183.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11702198
|
Thermo Scientific™
AC4005 |
De 1,0 a 7,5 mg/l N | Nitrato | Reducción con cadmio |
213.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11722198
|
Thermo Scientific™
AC4007 |
De 5 a 50 mg/l, NO3 | Nitrato | Reducción con cadmio |
183.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11752198
|
Thermo Scientific™
AC4010 |
De 0,2 a 3 mg/l, N | Amoníaco | Salicilato |
79.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11762198
|
Thermo Scientific™
AC4011 |
De 1,5 a 14 mg/l, N | Amoníaco | Nesslerización directa |
89.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11772198
|
Thermo Scientific™
AC4012 |
De 0,5 a 7 mg/l de N | Amoníaco | Nesslerización directa |
89.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11782198
|
Thermo Scientific™
AC4016 |
De 0,2 a 3 mg/l de S | Sulfuro | Azul de metileno |
115.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11792198
|
Thermo Scientific™
AC4017 |
De 2,5 a 40 mg/l de Cl- | Cloruro | Tiocianuro férrico |
79.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11722208
|
Thermo Scientific™
AC4046 |
De 0,08 a 1 mg/l, N | Nitrito | Diazotización (Azo) |
91.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11732208
|
Thermo Scientific™
AC4048 |
De 0,2 a 5 mg/l, O3 | Ozono | DPD |
109.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11742208
|
Thermo Scientific™
AC4055 |
De 2 a 30 mg/l de Mn | Manganeso | Periodato |
148.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11752208
|
Thermo Scientific™
AC4060 |
De 0,5 a 10 mg/l, SiO2 | Sílice | Heteropoly Blue |
143.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11762208
|
Thermo Scientific™
AC4065 |
De 0,3 a 3 mg/l de Zn | Cinc | Circón |
87.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11772208
|
Thermo Scientific™
AC4070 |
De 0,4 a 5 mg/l, Cl2 | cloro | DPD |
79.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11782208
|
Thermo Scientific™
AC4078 |
De 0,2 a 6 mg/l de Fe | Hierro | Fenantrolina |
93.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11792208
|
Thermo Scientific™
AC4082 |
De 10 a 100 mg/l, SO4 | Sulfato | Turbidez de sulfato de bario |
105.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11702218
|
Thermo Scientific™
AC4095 |
De 0,3 a 8 mg/l, PO4 | Fosfato | Cloruro de estaño |
99.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11712218
|
Thermo Scientific™
AC4099 |
De 0,8 a 11 mg/l de ClO2 | Dióxido de cloro | DPD |
88.00€
30 tests |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11702208
|
Thermo Scientific™
AC4027 |
De 0.04 a 0.25 mg/l de Al | Aluminio | Eriochrome Cyanine R |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11712208
|
Thermo Scientific™
AC4029 |
De 0,5 a 12 mg/l de Cu | cobre | Batocuproína |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.