Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras con la codificación de barras Auto-ID
Marca:  Thermo Scientific™ AC4065
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11762208
  • 87.00€ / 30 tests
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
  • Nº de pruebas: 30
  • Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
Especificaciones
Especificaciones
Cinc
Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000
Ampollas Auto-ID, paquete de 30
Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
De 0,3 a 3 mg/l de Zn
30 ampollas
Ampolla
Ampollas Auto-ID de cinc AQUAfast, paquete de 30
Circón
Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER)
Aguas residuales: Métodos estándar 3500-Zn B
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Orion AQUAfast Zinc Auto-Test Kit - Ampoule
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid, sodium hydroxide
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.