Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras con la codificación de barras Auto-ID
Marca: Thermo Scientific™ AC4048
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
- Nº de pruebas: 30
- Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
Especificaciones
Ozono | |
Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000 | |
Ampollas Auto-ID, paquete de 30 | |
Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales | |
De 0,2 a 5 mg/l, O3 |
Ampolla | |
Ampollas Auto-ID de ozono AQUAfast, paquete de 30 | |
DPD | |
Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER) | |
30 ampollas |
Seguridad y manipulación
- Ozone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetone
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.