Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Código de producto. 11772208
Click to view available options
Tipo:
Aluminio
Amoníaco
Cinc
Cloruro
Dióxido de cloro
Fosfato
Hierro
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Ozono
Sulfato
Sulfuro
Sílice
cloro
cobre
temp:
De 0,08 a 1 mg/l, N
De 0,2 a 1,5 mg/l N
De 0,2 a 3 mg/l de S
De 0,2 a 3 mg/l, N
De 0,2 a 5 mg/l, O3
De 0,2 a 6 mg/l de Fe
De 0,3 a 3 mg/l de Zn
De 0,3 a 8 mg/l, PO4
De 0,4 a 5 mg/l, Cl2
De 0,5 a 10 mg/l, SiO2
De 0,5 a 12 mg/l de Cu
De 0,5 a 7 mg/l de N
De 0,8 a 11 mg/l de ClO2
De 0.04 a 0.25 mg/l de Al
De 1,0 a 7,5 mg/l N
De 1,5 a 14 mg/l, N
De 10 a 100 mg/l, SO4
De 2 a 30 mg/l de Mn
De 2,5 a 40 mg/l de Cl-
De 5 a 50 mg/l, NO3
Método:
Azul de metileno
Batocuproína
Circón
Cloruro de estaño
DPD
Diazotización (Azo)
Eriochrome Cyanine R
Fenantrolina
Heteropoly Blue
Nesslerización directa
Periodato
Reducción con cadmio
Salicilato
Tiocianuro férrico
Turbidez de sulfato de bario
Tamaño de la unidad:
30 TEST
30 tests
paquete de 30
Código de producto. 11772208
Marca: Thermo Scientific™ AC4070
Reduzca al mínimo los riesgos de contaminación y medición incorrecta con estos reactivos químicos, incluidos en los viales de autollenado.
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
  • Nº de pruebas: 30
  • Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo cloro
Formatos de reactivos de pruebas Ampolla
Para utilizar con (equipo) Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000
Descripción Ampollas Auto-ID de cloro (libre y total) AQUAfast, paquete de 30
Incluye Ampollas Auto-ID, paquete de 30
Método DPD
Para utilizar con (aplicación) Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
Accesorios recomendados Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER)
temp De 0,4 a 5 mg/l, Cl2
Métodos aprobados por la EPA Agua potable: Métodos estándar 4500-Cl G / ATP aprobado por EPA método Orion AC4070; Aguas residuales: Métodos estándar 4500-CL G-2000 / ATP método Orion aprobado por EPA AC4070 (total)
Cantidad 30 ampollas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorine (Free & Total)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.