Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Descripción
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
- Nº de pruebas: 30
- Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Nitrito |
| Formatos de reactivos de pruebas | Ampolla |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000 |
| Descripción | Ampollas Auto-ID de nitrito AQUAfast, paquete de 30 |
| Incluye | Ampollas Auto-ID, paquete de 30 |
| Método | Diazotización (Azo) |
| Para utilizar con (aplicación) | Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales |
| Accesorios recomendados | Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER) |
| temp | De 0,08 a 1 mg/l, N |
| Métodos aprobados por la EPA | Agua potable: ASTM D3867-90 (B) / métodos estándar 4500-NO2- B; Aguas residuales: Métodos estándar 4500-NO2- B |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Orion AQUAfast IV Chemistry Reagents
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P405-Guardar bajo llave.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, tetrasodium diborate,mercury iodide, potasium iodide
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.