Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Descripción
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
- Nº de pruebas: 30
- Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sulfuro |
| Formatos de reactivos de pruebas | Ampolla |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000 |
| Descripción | Ampollas de AQUAfast sulfuro (soluble en ácido) Auto-ID, paquete de 30 |
| Incluye | Ampollas Auto-ID, paquete de 30 |
| Método | Azul de metileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales |
| Accesorios recomendados | Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER) |
| temp | De 0,2 a 3 mg/l de S |
| Métodos aprobados por la EPA | Aguas residuales: Métodos estándar 4500-S2- D |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.