Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Description
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
- Nº de pruebas: 30
- Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
Specifications
Specifications
| Tipo | Cloruro |
| Formatos de reactivos de pruebas | Ampolla |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000 |
| Descripción | Ampollas Auto-ID de cloruro AQUAfast, paquete de 30 |
| Incluye | Ampollas Auto-ID, paquete de 30 |
| Método | Tiocianuro férrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales |
| Accesorios recomendados | Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER) |
| temp | De 2,5 a 40 mg/l de Cl- |
| Métodos aprobados por la EPA | Aguas residuales: Métodos estándar 4500-CL- E-1997 |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.