Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Código de producto. 11782208
Change view
Click to view available options
Tipo:
Aluminio
Amoníaco
Cinc
Cloruro
Dióxido de cloro
Fosfato
Hierro
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Ozono
Sulfato
Sulfuro
Sílice
cloro
cobre
temp:
De 0,08 a 1 mg/l, N
De 0,2 a 1,5 mg/l N
De 0,2 a 3 mg/l de S
De 0,2 a 3 mg/l, N
De 0,2 a 5 mg/l, O3
De 0,2 a 6 mg/l de Fe
De 0,3 a 3 mg/l de Zn
De 0,3 a 8 mg/l, PO4
De 0,4 a 5 mg/l, Cl2
De 0,5 a 10 mg/l, SiO2
De 0,5 a 12 mg/l de Cu
De 0,5 a 7 mg/l de N
De 0,8 a 11 mg/l de ClO2
De 0.04 a 0.25 mg/l de Al
De 1,0 a 7,5 mg/l N
De 1,5 a 14 mg/l, N
De 10 a 100 mg/l, SO4
De 2 a 30 mg/l de Mn
De 2,5 a 40 mg/l de Cl-
De 5 a 50 mg/l, NO3
Método:
Azul de metileno
Batocuproína
Circón
Cloruro de estaño
DPD
Diazotización (Azo)
Eriochrome Cyanine R
Fenantrolina
Heteropoly Blue
Nesslerización directa
Periodato
Reducción con cadmio
Salicilato
Tiocianuro férrico
Turbidez de sulfato de bario
Tamaño de la unidad:
30 TEST
30 tests
paquete de 30
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo temp Método unitSize
11782208 Hierro De 0,2 a 6 mg/l de Fe Fenantrolina 30 tests
11792188 Nitrato De 0,2 a 1,5 mg/l N Reducción con cadmio 30 tests
11702198 Nitrato De 1,0 a 7,5 mg/l N Reducción con cadmio 30 tests
11722198 Nitrato De 5 a 50 mg/l, NO3 Reducción con cadmio 30 tests
11752198 Amoníaco De 0,2 a 3 mg/l, N Salicilato 30 TEST
11762198 Amoníaco De 1,5 a 14 mg/l, N Nesslerización directa 30 TEST
11772198 Amoníaco De 0,5 a 7 mg/l de N Nesslerización directa paquete de 30
11782198 Sulfuro De 0,2 a 3 mg/l de S Azul de metileno 30 tests
11792198 Cloruro De 2,5 a 40 mg/l de Cl- Tiocianuro férrico 30 tests
11702208 Aluminio De 0.04 a 0.25 mg/l de Al Eriochrome Cyanine R 30 tests
11712208 cobre De 0,5 a 12 mg/l de Cu Batocuproína 30 tests
11722208 Nitrito De 0,08 a 1 mg/l, N Diazotización (Azo) 30 tests
11732208 Ozono De 0,2 a 5 mg/l, O3 DPD 30 TEST
11742208 Manganeso De 2 a 30 mg/l de Mn Periodato 30 tests
11752208 Sílice De 0,5 a 10 mg/l, SiO2 Heteropoly Blue 30 tests
11762208 Cinc De 0,3 a 3 mg/l de Zn Circón 30 tests
11772208 cloro De 0,4 a 5 mg/l, Cl2 DPD 30 TEST
11792208 Sulfato De 10 a 100 mg/l, SO4 Turbidez de sulfato de bario 30 tests
11702218 Fosfato De 0,3 a 8 mg/l, PO4 Cloruro de estaño 30 tests
11712218 Dióxido de cloro De 0,8 a 11 mg/l de ClO2 DPD 30 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11782208 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AC4078
Reduzca al mínimo los riesgos de contaminación y medición incorrecta con estos reactivos químicos, incluidos en los viales de autollenado.
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
  • Nº de pruebas: 30
  • Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hierro
Formatos de reactivos de pruebas Ampolla
Para utilizar con (equipo) Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000
Descripción Ampollas Auto-ID de hierro (total y soluble) AQUAfast, paquete de 30
Incluye Ampollas Auto-ID, paquete de 30
Método Fenantrolina
Para utilizar con (aplicación) Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
Accesorios recomendados Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER)
temp De 0,2 a 6 mg/l de Fe
Métodos aprobados por la EPA Aguas residuales: Métodos estándar 3500-Fe-1997
Cantidad 30 ampollas
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.