Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Código de producto. 11742208
Change view
Click to view available options
Tipo:
Aluminio
Amoníaco
Cinc
Cloruro
Dióxido de cloro
Fosfato
Hierro
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Ozono
Sulfato
Sulfuro
Sílice
cloro
cobre
temp:
De 0,08 a 1 mg/l, N
De 0,2 a 1,5 mg/l N
De 0,2 a 3 mg/l de S
De 0,2 a 3 mg/l, N
De 0,2 a 5 mg/l, O3
De 0,2 a 6 mg/l de Fe
De 0,3 a 3 mg/l de Zn
De 0,3 a 8 mg/l, PO4
De 0,4 a 5 mg/l, Cl2
De 0,5 a 10 mg/l, SiO2
De 0,5 a 12 mg/l de Cu
De 0,5 a 7 mg/l de N
De 0,8 a 11 mg/l de ClO2
De 0.04 a 0.25 mg/l de Al
De 1,0 a 7,5 mg/l N
De 1,5 a 14 mg/l, N
De 10 a 100 mg/l, SO4
De 2 a 30 mg/l de Mn
De 2,5 a 40 mg/l de Cl-
De 5 a 50 mg/l, NO3
Método:
Azul de metileno
Batocuproína
Circón
Cloruro de estaño
DPD
Diazotización (Azo)
Eriochrome Cyanine R
Fenantrolina
Heteropoly Blue
Nesslerización directa
Periodato
Reducción con cadmio
Salicilato
Tiocianuro férrico
Turbidez de sulfato de bario
Tamaño de la unidad:
30 TEST
30 tests
paquete de 30
Código de producto. Tipo temp Método unitSize
11742208 Manganeso De 2 a 30 mg/l de Mn Periodato 30 tests
11792188 Nitrato De 0,2 a 1,5 mg/l N Reducción con cadmio 30 tests
11702198 Nitrato De 1,0 a 7,5 mg/l N Reducción con cadmio 30 tests
11722198 Nitrato De 5 a 50 mg/l, NO3 Reducción con cadmio 30 tests
11752198 Amoníaco De 0,2 a 3 mg/l, N Salicilato 30 TEST
11762198 Amoníaco De 1,5 a 14 mg/l, N Nesslerización directa 30 TEST
11772198 Amoníaco De 0,5 a 7 mg/l de N Nesslerización directa paquete de 30
11782198 Sulfuro De 0,2 a 3 mg/l de S Azul de metileno 30 tests
11792198 Cloruro De 2,5 a 40 mg/l de Cl- Tiocianuro férrico 30 tests
11702208 Aluminio De 0.04 a 0.25 mg/l de Al Eriochrome Cyanine R 30 tests
11712208 cobre De 0,5 a 12 mg/l de Cu Batocuproína 30 tests
11722208 Nitrito De 0,08 a 1 mg/l, N Diazotización (Azo) 30 tests
11732208 Ozono De 0,2 a 5 mg/l, O3 DPD 30 TEST
11752208 Sílice De 0,5 a 10 mg/l, SiO2 Heteropoly Blue 30 tests
11762208 Cinc De 0,3 a 3 mg/l de Zn Circón 30 tests
11772208 cloro De 0,4 a 5 mg/l, Cl2 DPD 30 TEST
11782208 Hierro De 0,2 a 6 mg/l de Fe Fenantrolina 30 tests
11792208 Sulfato De 10 a 100 mg/l, SO4 Turbidez de sulfato de bario 30 tests
11702218 Fosfato De 0,3 a 8 mg/l, PO4 Cloruro de estaño 30 tests
11712218 Dióxido de cloro De 0,8 a 11 mg/l de ClO2 DPD 30 tests
20 options
Código de producto. 11742208
Marca: Thermo Scientific™ AC4055
Reduzca al mínimo los riesgos de contaminación y medición incorrecta con estos reactivos químicos, incluidos en los viales de autollenado.
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
  • Nº de pruebas: 30
  • Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Manganeso
Formatos de reactivos de pruebas Ampolla
Para utilizar con (equipo) Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000
Descripción Ampollas AQUAfast manganeso Auto-ID, paquete de 30
Incluye Ampollas Auto-ID, paquete de 30
Método Periodato
Para utilizar con (aplicación) Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
Accesorios recomendados Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER)
temp De 2 a 30 mg/l de Mn
Métodos aprobados por la EPA Aguas residuales: Método 8034
Cantidad 30 ampollas
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.