Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de ampollas colorimétricos Orion™ AQUAfast Auto-Test, aluminio
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras con la codificación de barras Auto-ID
Marca: Thermo Scientific™ AC4082
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Utilice los reactivos de ampollas Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test con el colorímetro Orion™ AQUAfast AQ4000 para simplificar las pruebas y preparación de las muestras. Las ampollas Auto-Test contienen una cantidad previamente medida de reactivos líquidos y se rellenan fácilmente con el volumen correcto de la muestra para una rápida y sencilla mezcla de muestras y reactivos. Cada ampolla contiene un código de barras Auto-ID que el colorímetro AQ4000 lee y utiliza para identificar automáticamente los parámetros de pruebas e inicia la prueba.
- Nº de pruebas: 30
- Uniformidad y reproducibilidad mejorada con las ampollas AQUAfast y un medidor AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ elimina los errores de medición.
Especificaciones
Sulfato | |
Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000 | |
Ampollas Auto-ID, paquete de 30 | |
Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales | |
De 10 a 100 mg/l, SO4 | |
30 ampollas |
Ampolla | |
Ampollas de AQUAfast sulfato auto-ID, paquete de 30 | |
Turbidez de sulfato de bario | |
Kit de prueba automática de viales AQUAfast Zero (n.º de cat. AQ4ZER) | |
Agua potable: ASTM D516-07 / métodos estándar 4500-SO42- E; Aguas residuales: ASTM D516-07 / métodos estándar 4500-SO42- E |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.