Learn More
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta
BIOPHARMA
Hisopo de uso general para la limpieza de zonas pequeñas y confinadas
408.00€ - 1325.00€
Productos 9
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura de la punta (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura de la punta (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17833232
Ver documentos
Berkshire™
LTA03163.10
76 mm 5 mm
708.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
17897290
Ver documentos
Berkshire™
LTA03163.10
76 mm 5 mm
708.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
17863232
Ver documentos
Berkshire™
LTO70F.20
71 mm 4 mm
523.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
17825510
Ver documentos
Berkshire™
LTO70P.20
71 mm 3 mm
549.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
17873232
Ver documentos
Berkshire™
LTO70P.20
71 mm 3 mm
549.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
17883232
Ver documentos
Berkshire™
LTO70R.20
71mm 3,7mm
523.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
12876774
BIOPHARMA
Ver documentos
Berkshire™
LTO70R.20
71mm 3,7mm
713.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
17853232
Ver documentos
Berkshire™
LTO1465.10
162 mm 3.8 mm
408.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
12897153
Ver documentos
Berkshire™
LT000125.10
127 mm 13 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
  • Espuma de celda abierta de 100 ppi
  • Cabeza unida térmicamente
  • Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
  • Buena resistencia química
  • Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
  • Lavados y envasados en sala limpia
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta