Descripción
- Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
- Espuma de celda abierta de 100 ppi
- Cabeza unida térmicamente
- Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
- Buena resistencia química
- Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
- Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 4 |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,12 in |
| Longitud (imperial) | 6,3 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Para limpiar áreas pequeñas y confinadas, buena resistencia química, capacidad de absorción y excelente retención de solventes. |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 3.1 mm |
| Longitud (métrico) | 162 mm |
| Longitud del mango (imperial) | 5,71 in |
| Longitud del mango (métrico) | 14.5 mm |
| Material | Espuma de poliuretano |
| Mostrar más |