Descripción
- Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
- Espuma de celda abierta de 100 ppi
- Cabeza unida térmicamente
- Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
- Buena resistencia química
- Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
- Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 4 |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,098 in |
| Longitud (imperial) | 2.8 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, applying lubricants and other liquids, removing excess materials |
| Tipo de producto | Swab |
| Diámetro del mango (métrico) | 2.5 mm |
| Longitud (métrico) | 71 mm |
| Longitud del mango (imperial) | 1.97 in. |
| Longitud del mango (métrico) | 5 mm |
| Material | Espuma de poliuretano |
| Mostrar más |