Learn More
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta
Código de producto. 17825510 Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
71mm
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Anchura de la punta (métrico):
3 mm
3,7mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
paquete de 20
Código de producto. 17825510
Marca: Berkshire™ LTO70P.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hisopo de uso general para la limpieza de zonas pequeñas y confinadas
  • Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
  • Espuma de celda abierta de 100 ppi
  • Cabeza unida térmicamente
  • Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
  • Buena resistencia química
  • Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
  • Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Diámetro del mango (imperial) 0,098 in
Longitud (imperial) 2.8 in.
Para utilizar con (aplicación) Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
Tipo de producto Swab
Diámetro del mango (métrico) 2.5 mm
Longitud (métrico) 71 mm
Longitud del mango (imperial) 1.97 in.
Longitud del mango (métrico) 5 mm
Material Espuma de poliuretano
Forma Pointed
Grosor (métrico) 3.8 mm
Longitud de la punta (imperial) 0.78 in.
Longitud de la punta (métrico) 2 mm
Anchura de la punta (métrico) 3 mm
Anchura de la punta 1 in