Learn More
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta
Código de producto. 17883232 Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
71mm
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Anchura de la punta (métrico):
3 mm
3,7mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
paquete de 20
Código de producto. 17883232
Marca: Berkshire™ LTO70R.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hisopo de uso general para la limpieza de zonas pequeñas y confinadas
  • Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
  • Espuma de celda abierta de 100 ppi
  • Cabeza unida térmicamente
  • Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
  • Buena resistencia química
  • Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
  • Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Diámetro del mango (imperial) 0,11 in
Longitud (imperial) 2,8 pulg
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para el mayor nivel de control de contaminación en aplicaciones de procesamiento críticas, limpieza de equipos sensibles, aplicación de lubricantes y otros líquidos, eliminación de excedentes de material
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 2,8 mm
Longitud (métrico) 71mm
Longitud del mango (imperial) 2,28 in
Longitud del mango (métrico) 58mm
Material Espuma de poliuretano
Grosor (métrico) 3,8mm
Longitud de la punta (imperial) 0,49 in
Longitud de la punta (métrico) 12,5 mm
Anchura de la punta (métrico) 3,7mm
Anchura de la punta 1 in
Estilo de punta Rígida