Learn More
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta
Código de producto. 17833232 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
71mm
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Anchura de la punta (métrico):
3 mm
3,7mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura de la punta (métrico) unitSize
17833232 76 mm 5 mm cada uno
17897290 76 mm 5 mm paquete de 1000
17863232 71 mm 4 mm cada uno
17825510 71 mm 3 mm paquete de 20
17873232 71 mm 3 mm cada uno
12876774 71mm 3,7mm paquete de 20
17883232 71mm 3,7mm cada uno
17853232 162 mm 3,8 mm cada uno
12897153 127 mm 13 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17833232 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor LTA03163.10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hisopo de uso general para la limpieza de zonas pequeñas y confinadas
  • Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
  • Espuma de celda abierta de 100 ppi
  • Cabeza unida térmicamente
  • Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
  • Buena resistencia química
  • Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
  • Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Diámetro del mango (imperial) 0,18 in
Longitud (imperial) 3 in
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar áreas pequeñas y confinadas, buena resistencia química, capacidad de absorción y excelente retención de solventes.
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 4.5 mm
Longitud (métrico) 76 mm
Longitud del mango (imperial) 2,8 in
Longitud del mango (métrico) 71 mm
Material Espuma de poliuretano
Forma Punta de calcetín
Grosor (métrico) 3 mm
Longitud de la punta (imperial) 0,5 in
Tipo de mango Rígida
Longitud de la punta (métrico) 13 mm
Anchura de la punta (métrico) 5 mm
Anchura de la punta 0,19 in
Material del mango Polipropileno
Material de la punta Espuma de poliuretano