Descripción
- Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
- Espuma de celda abierta de 100 ppi
- Cabeza unida térmicamente
- Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
- Buena resistencia química
- Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
- Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 4 |
| Longitud (imperial) | 2.8 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para el mayor nivel de control de contaminación en aplicaciones de procesamiento críticas, limpieza de equipos sensibles, aplicación de lubricantes y otros líquidos, eliminación de excedentes de material |
| Tipo de producto | Swab |
| Longitud (métrico) | 71 mm |
| Longitud del mango (imperial) | 2,32 in |
| Longitud del mango (métrico) | 59 mm |
| Material | Espuma de poliuretano |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Longitud de la punta (imperial) | 0.43 in. |
| Mostrar más |