Description
- Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
- Espuma de celda abierta de 100 ppi
- Cabeza unida térmicamente
- Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
- Buena resistencia química
- Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
- Lavados y envasados en sala limpia
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 4 |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,11 in |
| Longitud (imperial) | 2,8 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para el mayor nivel de control de contaminación en aplicaciones de procesamiento críticas, limpieza de equipos sensibles, aplicación de lubricantes y otros líquidos, eliminación de excedentes de material |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 2,8 mm |
| Longitud (métrico) | 71mm |
| Longitud del mango (imperial) | 2,28 in |
| Longitud del mango (métrico) | 58mm |
| Material | Espuma de poliuretano |
| Show More |