Learn More
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta
Hisopo de uso general para la limpieza de zonas pequeñas y confinadas
Marca:  Berkshire™ LTA03163.10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17897290
  • 708.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Descripción
  • Espuma de poliuretano sobre el núcleo rígido
  • Espuma de celda abierta de 100 ppi
  • Cabeza unida térmicamente
  • Nivel bajo de partículas, fibras, iones y extraíbles, sin adhesivos contaminantes
  • Buena resistencia química
  • Buena absorción y excelente sujeción de disolventes
  • Lavados y envasados en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
ISO Clase 4
3 in
Swab
76 mm
71 mm
Sock Tip
0.5 in.
13 mm
0.19 in.
Espuma de poliuretano
0.18 in.
For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold
4.5 mm
2.8 in.
Espuma de poliuretano
3 mm
Rigid
5 mm
Polipropileno
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2011923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/11/2022 Catalog NumberLTA03163.10
Número de lote2011923 Tipo de certificadoDeclaration of Conformity Fecha30/11/2022 Catalog NumberLTA03163.10
Promociones
Promociones
Título del producto
Berkshire™ Hisopos Lab-Tips™ con espuma de celda abierta > Formed polyurethane foam tip; Handle Length/Type: 3 in. Rigid; Tip Diameter/Type: 0.18 in. Mini