Learn More
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Para matraces, erlenmeyer y tubos de ensayo.
68.75€ - 409.00€
Especificaciones
Material | Fibra de celulosa |
---|---|
Tipo de producto | Tapón |
Esterilidad | Estériles |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos |
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11768513
|
Fisherbrand™
0005N00053 |
7 mm | 30 mm | N/A | ||||||
11740096
|
Fisherbrand™
0005N00057 |
11 mm | 32 mm | N/A | ||||||
11750096
|
Fisherbrand™
0005N00058 |
11 mm | 40 mm | N/A | ||||||
11778513
|
Fisherbrand™
0005N00054 |
8 mm | 35 mm | N/A | ||||||
11760096
|
Fisherbrand™
0005N00059 |
12 mm | 37 mm | N/A | ||||||
11748533
|
Fisherbrand™
0005N00055 |
9 mm | 30 mm | N/A | ||||||
11788513
|
Fisherbrand™
0005N00056 |
10 mm | 37 mm | N/A | ||||||
11758533
|
Fisherbrand™
0005N00060 |
12 mm | 42mm | N/A | ||||||
11770096
|
Fisherbrand™
0005N00061 |
12 mm | 32 mm | N/A | ||||||
11798513
|
Fisherbrand™
0005N00063 |
15 mm | 30 mm | N/A | ||||||
11708523
|
Fisherbrand™
0005N00064 |
16 mm | 30 mm | N/A | ||||||
11748513
|
Fisherbrand™
0005N00062 |
13 mm | 32 mm | N/A | ||||||
11768523
|
Fisherbrand™
0005N00067 |
19 mm | 30mm |
255.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11758523
|
Fisherbrand™
0005N00066 |
18 mm | 30 mm | N/A | ||||||
11778523
|
Fisherbrand™
0005N00069 |
23 mm | 30 mm | N/A | ||||||
11784506
|
Fisherbrand™
0005N00070 |
24 mm | 43 mm | N/A | ||||||
11788523
|
Fisherbrand™
0005N00071 |
27 mm | 60 mm | N/A | ||||||
11794506
|
Fisherbrand™
0005N00073 |
28 mm | 63 mm | N/A | ||||||
11798523
|
Fisherbrand™
0005N00072 |
27 mm | 60mm |
230.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11708533
|
Fisherbrand™
0005N00074 |
29 mm | 60mm |
252.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11728533
|
Fisherbrand™
0005N00075 |
30 mm | 40 mm | N/A | ||||||
11718533
|
Fisherbrand™
0005N00078 |
35 mm | 40 mm | N/A | ||||||
11738533
|
Fisherbrand™
0005N00080 |
35 mm | 60 mm | N/A | ||||||
11720015
|
Fisherbrand™
0005N00081 |
37 mm | 50mm | N/A | ||||||
11721666
|
Fisherbrand™
0005N00083 |
40 mm | 65 mm | N/A | ||||||
11730096
|
Fisherbrand™
0005N00051 |
6 mm | 11 mm | N/A | ||||||
11758513
|
Fisherbrand™
0005N00052 |
6.5 mm | 30 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Permeable en el aire
- Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
- Un solo uso
Especificaciones
Fibra de celulosa | |
Estériles | |
Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos |
Tapón | |
Sí | |
200 °C |