Learn More
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Para matraces, erlenmeyer y tubos de ensayo.
Marca: Fisherbrand™ 0005N00069
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permeable en el aire
- Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
- Un solo uso
Especificaciones
Sí | |
30 mm | |
200 °C | |
28 mm | |
Stopper |
Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos | |
500PK | |
23 mm | |
Cellulose Fiber | |
Estériles |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones de celulosa > Size: 23 x 28 x 30mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido