Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones
- Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Código de producto. 11728533 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Diameter (Metric) Bottom | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11728533 | 30 mm | 40 mm | paquete de 200 |
| 11768513 | 7 mm | 30 mm | paquete de 1000 |
| 11740096 | 11 mm | 32 mm | paquete de 1000 |
| 11750096 | 11 mm | 40 mm | paquete de 1000 |
| 11778513 | 8 mm | 35 mm | paquete de 1000 |
| 11760096 | 12 mm | 37 mm | paquete de 1000 |
| 11748533 | 9 mm | 30 mm | paquete de 1000 |
| 11788513 | 10 mm | 37 mm | paquete de 1000 |
| 11758533 | 12 mm | 42mm | paquete de 1000 |
| 11770096 | 12 mm | 32 mm | paquete de 1000 |
| 11798513 | 15 mm | 30 mm | paquete de 1000 |
| 11708523 | 16 mm | 30 mm | paquete de 1000 |
| 11748513 | 13 mm | 32 mm | paquete de 1000 |
| 11768523 | 19 mm | 30mm | paquete de 1000 |
| 11758523 | 18 mm | 30 mm | paquete de 1000 |
| 11778523 | 23 mm | 30 mm | paquete de 500 |
| 11784506 | 24 mm | 43 mm | paquete de 200 |
| 11788523 | 27 mm | 60 mm | paquete de 200 |
| 11794506 | 28 mm | 63 mm | paquete de 200 |
| 11798523 | 27 mm | 60mm | paquete de 200 |
| 11708533 | 29 mm | 60mm | paquete de 200 |
| 11718533 | 35 mm | 40 mm | paquete de 200 |
| 11738533 | 35 mm | 60 mm | paquete de 100 |
| 11720015 | 37 mm | 50mm | paquete de 100 |
| 11721666 | 40 mm | 65 mm | paquete de 50 |
| 11730096 | 6 mm | 11 mm | paquete de 1000 |
| 11758513 | 6,5 mm | 30 mm | paquete de 1000 |
Código de producto. 11728533
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Permeable en el aire
- Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
- Un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | Paq. de 200 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 200 °C |
| Diameter (Metric) Bottom | 30 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 30 mm |
| Material | Fibra de celulosa |
| Tipo de producto | Tapón |
| Esterilidad | Estériles |