Learn More
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Longitud (métrico):
11 mm
30 mm
30mm
30 mm
32 mm
32 mm
35 mm
37 mm
37 mm
40 mm
40 mm
42mm
43 mm
50mm
60mm
60 mm
63 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Permeable en el aire
- Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
- Un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Cantidad | 1000PK |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 200 °C |
| Diameter (Metric) Bottom | 15 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 19 mm |
| Material | Cellulose Fiber |
| Tipo de producto | Stopper |
| Esterilidad | Estériles |