Learn More
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Para matraces, erlenmeyer y tubos de ensayo.
Marca:  Fisherbrand™ 0005N00070
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11784506
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Permeable en el aire
  • Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
  • Un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
43 mm
200 °C
28 mm
Stopper
Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos
200PK
24 mm
Cellulose Fiber
Estériles
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones de celulosa > Size: 24 x 28 x 43mm