Learn More
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Para matraces, erlenmeyer y tubos de ensayo.
Marca:  Fisherbrand™ 0005N00080
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11738533
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Permeable en el aire
  • Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
  • Un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
60 mm
200 °C
46 mm
Stopper
Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos
100PK
35 mm
Cellulose Fiber
Estériles
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones de celulosa > Size: 35 x 46 x 60mm