Learn More
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Código de producto. 11768523 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Longitud (métrico):
11 mm
30 mm
30mm
30 mm
32 mm
32 mm
35 mm
37 mm
37 mm
40 mm
40 mm
42mm
43 mm
50mm
60mm
60 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Longitud (métrico) unitSize
11768523 19 mm 30mm paquete de 1000
11768513 7 mm 30 mm paquete de 1000
11740096 11 mm 32 mm paquete de 1000
11750096 11 mm 40 mm paquete de 1000
11778513 8 mm 35 mm paquete de 1000
11760096 12 mm 37 mm paquete de 1000
11788513 10 mm 37 mm paquete de 1000
11758533 12 mm 42mm paquete de 1000
11770096 12 mm 32 mm paquete de 1000
11798513 15 mm 30 mm paquete de 1000
11708523 16 mm 30 mm paquete de 1000
11748513 13 mm 32 mm paquete de 1000
11758523 18 mm 30 mm paquete de 1000
11778523 23 mm 30 mm paquete de 500
11784506 24 mm 43 mm paquete de 200
11788523 27 mm 60 mm paquete de 200
11798523 27 mm 60mm paquete de 200
11708533 29 mm 60mm paquete de 200
11728533 30 mm 40 mm paquete de 200
11718533 35 mm 40 mm paquete de 200
11738533 35 mm 60 mm paquete de 100
11720015 37 mm 50mm paquete de 100
11721666 40 mm 65 mm paquete de 50
11730096 6 mm 11 mm paquete de 1000
11758513 6,5 mm 30 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 11768523
Para matraces, erlenmeyer y tubos de ensayo.
  • Permeable en el aire
  • Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
  • Un solo uso
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos
Longitud (métrico) 30mm
Cantidad 1000 packs
Intervalo de temperatura (métrico) 200 °C
Diameter (Metric) Bottom 19 mm
Diámetro del área superior (métrico) 19mm
Material Fibra de celulosa
Tipo de producto Tapón
Esterilidad Estériles