Learn More
Fisherbrand™ Tapones de celulosa
Para matraces, erlenmeyer y tubos de ensayo.
Brand: Fisherbrand™ 0005N00053
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Permeable en el aire
- Esterilizable a una temperatura máxima de 200 °C
- Un solo uso
Specifications
Sí | |
30 mm | |
200 °C | |
7 mm | |
Tapón |
Vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer, tubos y diferentes tipos de frascos | |
Paq. de 1000 | |
7 mm | |
Fibra de celulosa | |
Estériles |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Tapones de celulosa > Size: 7 x 11 x 30mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction