Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11 %; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
564.00€ - 723.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 1 a 11 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12458497
|
Macherey-Nagel™
760751.20 |
125 mm | 2 mm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12498497
|
Macherey-Nagel™
760752.20 |
150 mm | 2 mm |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11371533
|
Macherey-Nagel™
760750.20 |
50 mm | 2 mm |
564.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12468497
|
Macherey-Nagel™
760751.30 |
125 mm | 3 mm |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12408507
|
Macherey-Nagel™
760752.30 |
150 mm | 3 mm |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12438497
|
Macherey-Nagel™
760750.30 |
50 mm | 3 mm |
564.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12488497
|
Macherey-Nagel™
760751.46 |
125 mm | 4,6 mm |
723.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10265432
|
Macherey-Nagel™
760750.46 |
50 mm | 4,6 mm |
615.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12478497
|
Macherey-Nagel™
760751.40 |
125 mm | 4 mm |
656.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12418507
|
Macherey-Nagel™
760752.40 |
150 mm | 4 mm |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10098999
|
Macherey-Nagel™
760752.46 |
150 mm | 4,6 mm |
723.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12448497
|
Macherey-Nagel™
760750.40 |
50 mm | 4 mm |
564.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Columna de análisis | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 11 | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C8 Gravity | |
11% | |
Sí | |
Columna EC estándar |