Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity
Tienda Macherey-Nagel Productos
                    Click to view available options
                                Longitud (métrico):
                                50 mm
                                125 mm
                                150 mm
                                Diámetro (métrico):
                                2 mm
                                3 mm
                                4 mm
                                4,6 mm
                                Tamaño de la unidad: 
                                cada uno
                    Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis | 
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm | 
| Longitud (métrico) | 50 mm | 
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) | 
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua | 
| Tamaño de partículas | 5 μm | 
| pH | De 1 a 11 | 
| Tamaño de poro | 110 Å | 
| Área de la superficie | 340 m²/g | 
| Temperatura | 60 °C | 
| Mostrar más | 
Título del producto
			Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity > 
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido