Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Mostrar más |