Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity
Código de producto. 12458497 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12458497 125 mm 2 mm cada uno
12498497 150 mm 2 mm cada uno
11371533 50 mm 2 mm cada uno
12468497 125 mm 3 mm cada uno
12408507 150 mm 3 mm cada uno
12438497 50 mm 3 mm cada uno
12488497 125 mm 4,6 mm cada uno
10265432 50 mm 4,6 mm cada uno
12478497 125 mm 4 mm cada uno
12418507 150 mm 4 mm cada uno
10098999 150 mm 4,6 mm cada uno
12448497 50 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12458497 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760751.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11 %; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8 Gravity
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna EC estándar