Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity
Código de producto. 11371533 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11371533
Marca: Macherey-Nagel™ 760750.20
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11 %; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8 Gravity
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna EC estándar