Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11 %; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Macherey-Nagel™ 760751.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna de análisis | |
125 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 11 | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4 mm | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C8 Gravity | |
11% | |
Sí | |
Columna EC estándar |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity > D.I.: 4mm; longitud: 125mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido