Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity
Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction