Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11 %; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca:  Macherey-Nagel™ 760751.46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12488497
  • 723.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Columna de análisis
125 mm
Acetonitrilo/agua
De 1 a 11
340 m²/g
L7
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
4,6 mm
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
60 °C
C8 Gravity
11%
Sí
Columna EC estándar
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC Nucleodur™ C8 Gravity > D.I.: 4,6mm; longitud: 125 mm