Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 15R
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina. Disponibles en una gama de MWCO.
240.00€ - 860.00€
Especificaciones
Desechables | Single-use |
---|---|
Tipo de filtro | Ultrafiltration |
Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
Material (membrana) | Hydrosart |
Volumen de muestra | 15 mL |
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10550243
![]() |
Sartorius
VS15RH01 |
10 kDa | 12/paq. |
240.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11765815
![]() |
Sartorius
VS15RH02 |
10 kDa | 48/paq. |
860.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10510823
![]() |
Sartorius
VS15RH21 |
30 kDa | 12/paq. |
246.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10050882
![]() |
Sartorius
VS15RH11 |
5 kDa | 12/paq. |
246.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10117294
![]() |
Sartorius
VS15RH22 |
30 kDa | 48/paq. |
795.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11775815
![]() |
Sartorius
VS15RH12 |
5 kDa | 48/paq. |
815.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11741015
![]() |
Sartorius
VS15RH91 |
2 kDa | 12/paq. |
253.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11735985
![]() |
Sartorius
VS15RH92 |
2 kDa | 48/paq. |
795.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina.Disponibles en una gama de MWCO.
El miembro más reciente de la familia de productos Vivaspin- Con todas las funciones exclusivas de los concentradores centrífugos Sartorius Stedim Biotech
- Fondo cónico, tubos de 30 x 116 mm con un intervalo de volumen de 2 a 15 ml
- Membrana doble vertical patentada para un tiempo de concentración extremadamente corto (30 veces en 15 minutos)
- Concentración de muestras segura debido al volumen de punto muerto
- Incluye la membrana de celulosa regenerada Hydrosart™
- Recuperación máxima a baja absorción (del 95 al 98 %)
- Volumen de retención muy pequeño (< 20 μl)
- Carcasa transparente con graduaciones de volumen
- Diseñado para adaptarse a rotores que pueden aceptar tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
- Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 con cestillos BUC 5 y 368327 adaptadores
- Rotor de ángulo fijo Beckman TA-10.250 de 25 ° con 356966 adaptadores
- Multifuge 3 S-R con rotor basculante 75006445 con 75006441 cestillos y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
- Estos dispositivos no se han diseñado para encajar en rotores que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm (p. ej. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
- Si su rotor admite solo tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice Vivaspin 15, que se puede utilizar con tubos de centrífuga de fondo redondo o cónico
Especificaciones
Single-use | |
Centrifuge | |
15 mL | |
3,87 cm2 | |
Centrifugal Concentrator |
Ultrafiltration | |
Hydrosart | |
Non-sterile | |
Policarbonato | |
116 mm |