Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 15R
BIOPHARMA
Código de producto. 10510823 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Cantidad:
12/paq.
48/paq.
Tamaño de la unidad:
12 PCS
48 PCS
paquete de 12
paquete de 48
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
10510823 30 kDa 12/paq. 12 PCS
10550243 10 kDa 12/paq. paquete de 12
11765815 10 kDa 48/paq. paquete de 48
10050882 5 kDa 12/paq. 12 PCS
10117294 30 kDa 48/paq. paquete de 48
11775815 5 kDa 48/paq. paquete de 48
11741015 2 kDa 12/paq. paquete de 12
11735985 2 kDa 48/paq. 48 PCS
8 options
Código de producto. 10510823
Marca: Sartorius VS15RH21
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina. Disponibles en una gama de MWCO.
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina.Disponibles en una gama de MWCO.
El último miembro de la familia de productos Vivaspin
  • Con todas las funciones exclusivas de los concentradores centrífugos Sartorius Stedim Biotech
  • Fondo cónico, tubos de 30 x 116 mm con un intervalo de volumen de 2 a 15 ml
  • Membrana doble vertical patentada para un tiempo de concentración extremadamente corto (30 veces en 15 min)
  • Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
  • Incluye la membrana de celulosa regenerada Hydrosart™
  • Recuperación máxima con baja absorción (95-98 %)
  • Volumen de retención muy pequeño (<20 µl)
  • Carcasa transparente con graduaciones de volumen
Compatibilidad del rotores
  • Diseñado para encajar en rotores que pueden acomodar Falcon 50 ml tubos de fondo cónico
    • Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 con cestillos BUC 5 y adaptadores 368327
    • Rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966
    • Multifuge 3 S-R con rotor basculante 75006445, con cestillos 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
  • Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores basculantes que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm (por ejemplo, Sorvall SS34 o Beckmann JA 20)
    • Si el rotor admite solo tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice Vivaspin 15, que se puede utilizar con cualquier tubo centrífugo de base redonda o cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) Hydrosart
MWCO 30 kDa
Volumen de muestra 15 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 3,87 cm2
Material de la carcasa Policarbonato
Cantidad 12/paq.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volumen (métrico) 12,5 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante)
Longitud (métrico) 116 mm