Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 15R
BIOPHARMA
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina. Disponibles en una gama de MWCO.
Marca:  Sartorius VS15RH92
566.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11735985
  • 795.00€ / paquete de 48
Solo quedan null
En stock
Descripción
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina.Disponibles en una gama de MWCO.
El último miembro de la familia de productos Vivaspin
  • Con todas las funciones exclusivas de los concentradores centrífugos Sartorius Stedim Biotech
  • Fondo cónico, tubos de 30 x 116 mm con un intervalo de volumen de 2 a 15 ml
  • Membrana doble vertical patentada para un tiempo de concentración extremadamente corto (30 veces en 15 min)
  • Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
  • Incluye la membrana de celulosa regenerada Hydrosart™
  • Recuperación máxima con baja absorción (95-98 %)
  • Volumen de retención muy pequeño (<20 µl)
  • Carcasa transparente con graduaciones de volumen
Compatibilidad del rotores
  • Diseñado para encajar en rotores que pueden acomodar Falcon 50 ml tubos de fondo cónico
    • Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 con cestillos BUC 5 y adaptadores 368327
    • Rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966
    • Multifuge 3 S-R con rotor basculante 75006445, con cestillos 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
  • Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores basculantes que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm (por ejemplo, Sorvall SS34 o Beckmann JA 20)
    • Si el rotor admite solo tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice Vivaspin 15, que se puede utilizar con cualquier tubo centrífugo de base redonda o cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Single-use
Centrifuge
2 kDa
Non-sterile
Policarbonato
Centrifugal Concentrator
116 mm
Ultrafiltration
Hydrosart
15 mL
3,87 cm2
48/paq.
12,5 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote250400377 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha20/05/2025 Catalog NumberVS15RH92
Número de lote241700377 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha24/11/2024 Catalog NumberVS15RH92
Número de lote250400377 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/05/2025 Catalog NumberVS15RH92
Número de lote240800207 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/10/2024 Catalog NumberVS15RH92
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 15R > 2000 MWCO; 48/paquete