Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 15R
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Cantidad:
12/paq.
48/paq.
Tamaño de la unidad:
12 PCS
48 PCS
paquete de 12
paquete de 48
Descripción
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina.Disponibles en una gama de MWCO.
El último miembro de la familia de productos Vivaspin
- Con todas las funciones exclusivas de los concentradores centrífugos Sartorius Stedim Biotech
- Fondo cónico, tubos de 30 x 116 mm con un intervalo de volumen de 2 a 15 ml
- Membrana doble vertical patentada para un tiempo de concentración extremadamente corto (30 veces en 15 min)
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Incluye la membrana de celulosa regenerada Hydrosart™
- Recuperación máxima con baja absorción (95-98 %)
- Volumen de retención muy pequeño (<20 µl)
- Carcasa transparente con graduaciones de volumen
- Diseñado para encajar en rotores que pueden acomodar Falcon 50 ml tubos de fondo cónico
- Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 con cestillos BUC 5 y adaptadores 368327
- Rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966
- Multifuge 3 S-R con rotor basculante 75006445, con cestillos 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
- Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores basculantes que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm (por ejemplo, Sorvall SS34 o Beckmann JA 20)
- Si el rotor admite solo tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice Vivaspin 15, que se puede utilizar con cualquier tubo centrífugo de base redonda o cónica
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | Hydrosart |
| MWCO | 5 kDa |
| Volumen de muestra | 15 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 3,87 cm2 |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Cantidad | 12/paq. |
| Mostrar más |