Description
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina.Disponibles en una gama de MWCO.
- Con todas las características únicas de Sartorius Stedim Biotech concentradores centrífugos
- Fondo cónico, tubos de 30 x 116 mm con un intervalo de volumen de 2 a 15 ml
- Membrana doble vertical patentada para un tiempo de concentración extremadamente corto (30 veces en 15 min)
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Presenta las Hydrosart™ membrana de celulosa regenerada
- Recuperación máxima con baja absorción (95-98 %)
- Volumen de retención muy pequeño (< 20 μlitros)
- Carcasa transparente con graduaciones de volumen
- Diseñado para encajar en rotores que pueden acomodar Falcon 50 ml tubos de fondo cónico
- Beckman Allegra 25R con rotor oscilante TS-5.1-500 con cangilones BUC 5 y adaptadores 368327
- Beckman TA-10.250 25° Rotor de ángulo fijo con adaptadores 356966
- Multifuge 3 SR con rotor oscilante 75006445 con cubetas 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
- Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm (por ejemplo, Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
- Si su rotor solo acepta tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice el Vivaspin 15, que se puede utilizar en tubos de centrífuga de fondo redondo o cónico.
Specifications
Specifications
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Material (membrana) | Hydrosart |
| MWCO | 10 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 3,87 cm2 |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Cantidad | 48/paq. |
| Tipo | Concentrador centrífugo |
| Volumen (métrico) | 12,5 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.