Descripción
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina.Disponibles en una gama de MWCO.
- Con todas las características únicas de Sartorius Stedim Biotech concentradores centrífugos
- Fondo cónico, tubos de 30 x 116 mm con un intervalo de volumen de 2 a 15 ml
- Membrana doble vertical patentada para un tiempo de concentración extremadamente corto (30 veces en 15 min)
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Presenta las Hydrosart™ membrana de celulosa regenerada
- Recuperación máxima con baja absorción (95-98 %)
- Volumen de retención muy pequeño (< 20 μlitros)
- Carcasa transparente con graduaciones de volumen
- Diseñado para encajar en rotores que pueden acomodar Falcon 50 ml tubos de fondo cónico
- Beckman Allegra 25R con rotor oscilante TS-5.1-500 con cangilones BUC 5 y adaptadores 368327
- Beckman TA-10.250 25° Rotor de ángulo fijo con adaptadores 356966
- Multifuge 3 SR con rotor oscilante 75006445 con cubetas 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
- Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm (por ejemplo, Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
- Si su rotor solo acepta tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice el Vivaspin 15, que se puede utilizar en tubos de centrífuga de fondo redondo o cónico.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Material (membrana) | Hydrosart |
| MWCO | 2 kDa |
| Volumen de muestra | 15 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 3,87 cm2 |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Cantidad | 12/paq. |
| Mostrar más |