Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 15R
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina. Disponibles en una gama de MWCO.
Marca: Sartorius VS15RH12
566.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Incluye una membrana de celulosa regenerada modificada Hydrosart™.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin 15R son ideales cuando se requiere una tasa de recuperación extremadamente alta y una adsorción muy baja, por ejemplo, en aplicaciones como la concentración y desalinización de fracciones de inmunoglobulina.Disponibles en una gama de MWCO.
El último miembro de la familia de productos Vivaspin- Con todas las funciones exclusivas de los concentradores centrífugos Sartorius Stedim Biotech
- Fondo cónico, tubos de 30 x 116 mm con un intervalo de volumen de 2 a 15 ml
- Membrana doble vertical patentada para un tiempo de concentración extremadamente corto (30 veces en 15 min)
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Incluye la membrana de celulosa regenerada Hydrosart™
- Recuperación máxima con baja absorción (95-98 %)
- Volumen de retención muy pequeño (<20 μl)
- Carcasa transparente con graduaciones de volumen
- Diseñado para encajar en rotores que pueden acomodar Falcon 50 ml tubos de fondo cónico
- Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 con cestillos BUC 5 y adaptadores 368327
- Rotor de ángulo fijo Beckman TA-10.250 25° con adaptadores 356966
- Multifuge 3 S-R con rotor basculante 75006445, con cestillos 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml
- Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores basculantes que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm (por ejemplo, Sorvall SS34 o Beckmann JA 20)
- Si el rotor admite solo tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice Vivaspin 15, que se puede utilizar con cualquier tubo centrífugo de base redonda o cónica
Especificaciones
Single-use | |
Centrifuge | |
5 kDa | |
Non-sterile | |
Policarbonato | |
Centrifugal Concentrator | |
116 mm |
Ultrafiltration | |
Hydrosart | |
15 mL | |
3,87 cm2 | |
48/paq. | |
12,5 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante) |