Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Fabricados con vidrio borosilicatado. El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
39.10€ - 219.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo |
---|---|
Incluye | Toma pequeña, cono grande |
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
Tipo de producto | Adaptador de reducción |
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10203720
|
Quickfit
DA12 |
Tamaño del cono: 19/26 | 14/23 | Adaptador de reducción |
59.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10520681
|
Quickfit
DA13 |
Tamaño del cono: 24/29 | 14/23 | Adaptador de reducción |
65.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12634891
|
Quickfit
DA23 |
Tamaño del cono: 24/29 | 19/26 | Adaptador de reducción |
72.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12418876
|
Quickfit
DA14 |
Tamaño del cono: 29/32 | 14/23 | Adaptador de reducción |
88.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12520337
|
Quickfit
DA01 |
Tamaño del cono: 14/23 | 10/19 | Adaptador de reducción |
65.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10765861
|
Quickfit
DA24 |
Tamaño del cono: 29/32 | 19/26 | Adaptador de reducción |
67.55€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12448876
|
Quickfit
DA25 |
Tamaño del cono: 34/35 | 19/26 | Adaptador de reducción |
82.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12989253
|
Quickfit
DA35 |
Tamaño del cono: 34/35 | 24/29 | Adaptador de reducción |
78.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12654891
|
Quickfit
DA34 |
Tamaño del cono: 29/32 | 24/29 | Adaptador de reducción |
97.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12478876
|
Quickfit
DA45 |
Tamaño del cono: 34/35 | 29/32 | Adaptador de reducción |
70.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12050103
|
Quickfit
DA58 |
Tamaño del cono: 50/42 | 34/35 | Adaptador de reducción |
39.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15212806
|
Quickfit
DA57 |
Tamaño del cono: 45/40 | 34/35 | Adaptador de reducción |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15597790
|
Quickfit
DA36 |
Tamaño del cono: 40/38 | 24/29 | Adaptador de reducción |
162.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15507800
|
Quickfit
DA37 |
Tamaño del cono: 45/40 | 24/29 | Adaptador de reducción |
207.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15517800
|
Quickfit
DA38 |
Tamaño del cono: 50/42 | 24/29 | Adaptador de reducción |
176.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15537800
|
Quickfit
DA47 |
Tamaño del cono: 45/40 | 29/32 | Adaptador de reducción |
210.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15547800
|
Quickfit
DA56 |
Tamaño del cono: 40/38 | 34/35 | Adaptador de reducción |
184.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15527800
|
Quickfit
DA39 |
Cone Size: 55/44 | 24/29 | Reduction adapter |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
- Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
- Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
Especificaciones
Juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo | |
Toma pequeña, cono grande | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Adaptador de reducción |