Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
- Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
- Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | Tamaño del cono: 19/26 |
| Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo |
| Incluye | Conector pequeño, cono grande |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de reducción |
| N.º de junta cónica estándar | 14/23 |