Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Fabricados con vidrio borosilicatado. El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
Marca:  Quickfit DA57
208.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06480kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15212806
  • 219.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño del cono: 45/40
Toma pequeña, cono grande
Adaptador de reducción
Juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Vidrio de borosilicato Pyrex
34/35