Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Fabricados con vidrio borosilicatado. El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
Marca: Quickfit DA35
74.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07020kg
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
- Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
- Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
Especificaciones
Tamaño del cono: 34/35 | |
Toma pequeña, cono grande | |
Adaptador de reducción |
Juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
24/29 |