Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Código de producto. 15517800
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
Tamaño del cono: 14/23
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 24/29
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño del cono: 34/35
Tamaño del cono: 40/38
Tamaño del cono: 45/40
Tamaño del cono: 50/42
Tamaño del cono: 55/44
N.º de junta cónica estándar:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
15517800 Tamaño del cono: 50/42 24/29 paquete de 5
10203720 Tamaño del cono: 19/26 14/23 paquete de 2
10520681 Tamaño del cono: 24/29 14/23 paquete de 2
12634891 Tamaño del cono: 24/29 19/26 2 PCS
12418876 Tamaño del cono: 29/32 14/23 paquete de 2
12520337 Tamaño del cono: 14/23 10/19 paquete de 2
10765861 Tamaño del cono: 29/32 19/26 paquete de 2
12448876 Tamaño del cono: 34/35 19/26 paquete de 2
12989253 Tamaño del cono: 34/35 24/29 paquete de 2
12654891 Tamaño del cono: 29/32 24/29 2 PCS
12478876 Tamaño del cono: 34/35 29/32 paquete de 2
12050103 Tamaño del cono: 50/42 34/35 cada uno
15212806 Tamaño del cono: 45/40 34/35 cada uno
15597790 Tamaño del cono: 40/38 24/29 paquete de 5
15507800 Tamaño del cono: 45/40 24/29 paquete de 5
15527800 Tamaño del cono: 55/44 24/29 paquete de 5
15537800 Tamaño del cono: 45/40 29/32 paquete de 5
15547800 Tamaño del cono: 40/38 34/35 paquete de 5
18 options
Código de producto. 15517800
Marca: Quickfit DA38
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono Tamaño del cono: 50/42
Para utilizar con (equipo) Juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Incluye Conector pequeño, cono grande
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de reducción
N.º de junta cónica estándar 24/29