Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Código de producto. 12634891
Click to view available options
Tamaño del cono:
Tamaño del cono: 14/23
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 24/29
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño del cono: 34/35
Tamaño del cono: 40/38
Tamaño del cono: 45/40
Tamaño del cono: 50/42
Tamaño del cono: 55/44
N.º de junta cónica estándar:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 12634891
Marca: Quickfit DA23
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono Tamaño del cono: 24/29
Para utilizar con (equipo) Junta de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Incluye Conector pequeño, cono grande
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de reducción
N.º de junta cónica estándar 19/26