Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Código de producto. 15527800
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
Tamaño del cono: 14/23
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 24/29
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño del cono: 34/35
Tamaño del cono: 40/38
Tamaño del cono: 45/40
Tamaño del cono: 50/42
Tamaño del cono: 55/44
N.º de junta cónica estándar:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
15527800 Tamaño del cono: 55/44 24/29 paquete de 5
10203720 Tamaño del cono: 19/26 14/23 paquete de 2
10520681 Tamaño del cono: 24/29 14/23 paquete de 2
12634891 Tamaño del cono: 24/29 19/26 2 PCS
12418876 Tamaño del cono: 29/32 14/23 paquete de 2
12520337 Tamaño del cono: 14/23 10/19 paquete de 2
10765861 Tamaño del cono: 29/32 19/26 paquete de 2
12448876 Tamaño del cono: 34/35 19/26 paquete de 2
12989253 Tamaño del cono: 34/35 24/29 paquete de 2
12654891 Tamaño del cono: 29/32 24/29 2 PCS
12478876 Tamaño del cono: 34/35 29/32 paquete de 2
12050103 Tamaño del cono: 50/42 34/35 cada uno
15212806 Tamaño del cono: 45/40 34/35 cada uno
15597790 Tamaño del cono: 40/38 24/29 paquete de 5
15507800 Tamaño del cono: 45/40 24/29 paquete de 5
15517800 Tamaño del cono: 50/42 24/29 paquete de 5
15537800 Tamaño del cono: 45/40 29/32 paquete de 5
15547800 Tamaño del cono: 40/38 34/35 paquete de 5
18 options
Código de producto. 15527800
Marca: Quickfit DA39
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio borosilicatado. El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono Tamaño del cono: 55/44
Para utilizar con (equipo) Dissimilar sized ground Glass joint
Incluye Conector pequeño, cono grande
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Reduction adapter
N.º de junta cónica estándar 24/29