Learn More
Adaptador para toma de reducción Quickfit™
Click to view available options
Tamaño del cono:
Tamaño del cono: 14/23
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 24/29
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño del cono: 34/35
Tamaño del cono: 40/38
Tamaño del cono: 45/40
Tamaño del cono: 50/42
Tamaño del cono: 55/44
N.º de junta cónica estándar:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado.El adaptador para toma de reducción Pyrex Labware™ Quickfit™ conectauniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor.
- Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
- Conector de pequeño tamaño en parte superior y cono de gran tamaño en la parte inferior
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | Tamaño del cono: 40/38 |
| Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo |
| Incluye | Conector pequeño, cono grande |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de reducción |
| N.º de junta cónica estándar | 24/29 |